Print…
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC404513-1G PC404513-250MG
APOSPC404513-1GEA 509 EUR
APOSPC404513-1G APOSPC404513-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26936315
Número CAS: 1980007-29-1