Print…
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC404508-1G PC404508-250MG
APOSPC404508-1GEA 590 EUR
APOSPC404508-1G APOSPC404508-250MG
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
1-a-Amino(2-hydroxyphenyl)methyl-2-naphthol trifluoroacetate
Fórmula: C₁₇H₁₅NO₂·CF₃CO₂H
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09881437
Número CAS: 916825-05-3