Print…
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 8-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine, 4-Amino-8-fluoro-2-methyl-1-azanaphthalene
PC404504-1G PC404504-5G
APOSPC404504-1GEA 343 EUR
APOSPC404504-1G APOSPC404504-5G
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09787728
Número CAS: 288151-34-8