Print…
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Fluoro-4-hydroxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 7-Fluoro-2-methylquinolin-4-ol
PC404503-1G PC404503-5G
APOSPC404503-1GEA 335 EUR
APOSPC404503-1G APOSPC404503-5G
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684201
Número CAS: 18529-03-8