Print…
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoro-3-methylquinolin-2-amine
PC404500-1G PC404500-5G
APOSPC404500-1GEA 335 EUR
APOSPC404500-1G APOSPC404500-5G
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉FN₂
Ponto de Fusão: 176…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272512
Número CAS: 203506-28-9