Print…
3-Fluorobenzoyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC404018-1G PC404018-250MG
APOSPC404018-1GEA 509 EUR
APOSPC404018-1G APOSPC404018-250MG
3-Fluorobenzoyl isocyanate
3-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₈H₄FNO₂
Peso Molecular: 165.121 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09816474
Número CAS: 78469-21-3
UN: 2206
ADR: 6.1 II