Print…
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC402145-1G PC402145-250MG
APOSPC402145-1GEA 0 EUR
APOSPC402145-1G APOSPC402145-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄FNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11501328
Número CAS: 173447-91-1