Print…
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC402136-1G PC402136-250MG
APOSPC402136-1GEA 0 EUR
APOSPC402136-1G APOSPC402136-250MG
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₂FNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 2409597-10-8