Print…
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC402133-1G PC402133-5G
APOSPC402133-1GEA 300 EUR
APOSPC402133-1G APOSPC402133-5G
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₁F₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08751479
Número CAS: 1443624-23-4