Print…
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 168 EUR
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Fórmula: C₁₃H₈F₅NO
Peso Molecular: 289.201 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18400452
Número CAS: 867288-01-5