Print…
3-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC402101-1G PC402101-250MG
APOSPC402101-1GEA 342 EUR
APOSPC402101-1G APOSPC402101-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
3-(4-Fluorophenyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₄FN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08687917
Número CAS: 676495-94-6