Print…
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC402014-250MG PC402014-100MG
APOSPC402014-250MGEA 85.7 EUR
APOSPC402014-250MG APOSPC402014-100MG
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso Molecular: 265.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602947
Número CAS: 1374258-43-1