Print…
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC402005-1G PC402005-250MG
APOSPC402005-1GEA 655 EUR
APOSPC402005-1G APOSPC402005-250MG
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 240…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878903
Número CAS: 877773-17-6