Print…
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC402002-1G PC402002-250MG
APOSPC402002-1GEA 1010 EUR
APOSPC402002-1G APOSPC402002-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25460304
Número CAS: 933741-41-4