Print…
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC401500-100MG PC401500-1G PC401500-250MG
APOSPC401500-100MGEA 155 EUR
APOSPC401500-100MG APOSPC401500-1G APOSPC401500-250MG
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Fórmula: C₃H₅BF₃O·K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24843091
Número CAS: 1430219-76-3