Print…
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC401062-1G PC401062-500MG
APOSPC401062-1GEA 194 EUR
APOSPC401062-1G APOSPC401062-500MG
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₄BrClF₃N
Ponto de ebulição: 68…70 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16607521
Número CAS: 1227502-50-2