Print…
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC401046-1G PC401046-250MG PC401046-5G
APOSPC401046-1GEA 447 EUR
APOSPC401046-1G APOSPC401046-250MG APOSPC401046-5G
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28122856
Número CAS: 1281189-85-2