Print…
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC401044-1G PC401044-250MG
APOSPC401044-1GEA 241 EUR
APOSPC401044-1G APOSPC401044-250MG
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₁₃H₇F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25970580
Número CAS: 1065607-70-6