8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC401036-1G
PC401036-5G
APOSPC401036-1GEA
329
EUR
APOSPC401036-1G
APOSPC401036-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Fórmula:
C₇H₃ClF₃N₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04610459 Número CAS: 571917-27-6 |