Print…
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC401034-1G PC401034-5G
APOSPC401034-1GEA 306 EUR
APOSPC401034-1G APOSPC401034-5G
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Fórmula: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 254.594 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08876104
Número CAS: 923155-43-5