2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetic acid
PC401029-1G
PC401029-250MG
APOSPC401029-1GEA
265
EUR
APOSPC401029-1G
APOSPC401029-250MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Fórmula:
C₈H₅ClF₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09925056 Número CAS: 1000522-34-8 |