Print…
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400709-25G PC400709-5G
APOSPC400709-25GEA 316 EUR
APOSPC400709-25G APOSPC400709-5G
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116051
Número CAS: 412961-26-3