Print…
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-2-(4-methylpiperazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC400689-1G PC400689-250MG PC400689-500MG PC400689-2.5G
APOSPC400689-1GEA 387 EUR
APOSPC400689-1G APOSPC400689-250MG APOSPC400689-500MG APOSPC400689-2.5G
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₁₁H₁₃BrF₃N₃
Peso Molecular: 324.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142779
Número CAS: 1208081-84-8