Print…
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 4-(6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC400603-1G PC400603-5G
APOSPC400603-1GEA 193 EUR
APOSPC400603-1G APOSPC400603-5G
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23159175
Número CAS: 1201675-03-7