Print…
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC400539-1G PC400539-250MG
APOSPC400539-1GEA 183 EUR
APOSPC400539-1G APOSPC400539-250MG
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₅FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19237658
Número CAS: 167073-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II