Print…
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400537-1G PC400537-250MG
APOSPC400537-1GEA 39.3 EUR
APOSPC400537-1G APOSPC400537-250MG
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₅FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19237459
Número CAS: 127199-14-8