Print…
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 2-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzotrifluoride
PC400534-1G PC400534-250MG
APOSPC400534-1GEA 163 EUR
APOSPC400534-1G APOSPC400534-250MG
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₁₁H₁₀F₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02715834
Número CAS: 380238-10-8