Print…
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)-1,3-diazine
PC400533-1G PC400533-250MG
APOSPC400533-1GEA 321 EUR
APOSPC400533-1G APOSPC400533-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Fórmula: C₅H₅F₃N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09743717
Número CAS: 672-46-8