Print…
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Carboxy-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
PC400529-100MG PC400529-1G PC400529-250MG
APOSPC400529-100MGEA 394 EUR
APOSPC400529-100MG APOSPC400529-1G APOSPC400529-250MG
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₈H₃ClFNO₂
Peso Molecular: 199.566 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22690817
Número CAS: 1258298-29-1