Print…
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-4-fluoro-1H-benzimidazol-5-amine
PC400519-250MG PC400519-500MG
APOSPC400519-250MGEA 524 EUR
APOSPC400519-250MG APOSPC400519-500MG
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₅ClFN₃
Peso Molecular: 185.586 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22690795
Número CAS: 1426290-07-4