Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-5-fluoroaniline
PC400518-1G
PC400518-250MG
APOSPC400518-1GEA
510
EUR
APOSPC400518-1G
APOSPC400518-250MG
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Fórmula:
C₉H₈Cl₂FNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11500226 Número CAS: 1089333-20-9 |