Print…
N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-[({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)methyl]anisole, tert-Butyl (2-{[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]amino}ethyl)carbamate
PC400514-1G PC400514-500MG
APOSPC400514-1GEA 649 EUR
APOSPC400514-1G APOSPC400514-500MG
N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Fórmula: C₁₅H₂₁F₃N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22123822
Número CAS: 934757-43-4