Print…
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl {2-[(4-fluorobenzyl)amino]ethyl}carbamate
PC400513-1G PC400513-500MG
APOSPC400513-1GEA 649 EUR
APOSPC400513-1G APOSPC400513-500MG
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Fórmula: C₁₄H₂₁FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22690784
Número CAS: 519172-79-3