Print…
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC400509-250MG PC400509-500MG
APOSPC400509-250MGEA 553 EUR
APOSPC400509-250MG APOSPC400509-500MG
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅FN₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11867903
Número CAS: 194427-15-1