2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
2-Bromo-3,4-diamino-5-fluoropyridine
PC400504-250MG
PC400504-500MG
APOSPC400504-250MGEA
553
EUR
APOSPC400504-250MG
APOSPC400504-500MG
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Fórmula:
C₅H₅BrFN₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD19443191 Número CAS: 1227958-29-3 |