Print…
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400192-1G PC400192-250MG PC400192-5G
APOSPC400192-1GEA 0 EUR
APOSPC400192-1G APOSPC400192-250MG APOSPC400192-5G
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Fórmula: C₆H₄F₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25481266
Número CAS: 1805314-41-3