Print…
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400191-1G PC400191-250MG PC400191-5G
APOSPC400191-1GEA 0 EUR
APOSPC400191-1G APOSPC400191-250MG APOSPC400191-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28657035
Número CAS: 1698028-23-7