Print…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400183-1G PC400183-250MG
APOSPC400183-1GEA 638 EUR
APOSPC400183-1G APOSPC400183-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₇H₂ClF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28118890
Número CAS: 1807217-26-0