Print…
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400182-1G PC400182-250MG
APOSPC400182-1GEA 412 EUR
APOSPC400182-1G APOSPC400182-250MG
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fórmula: C₇H₅F₃N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846605
Número CAS: 1260811-97-9