Print…
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-3-methylpyridine-4-boronic acid
PC400180-1G PC400180-250MG PC400180-100MG
APOSPC400180-1GEA 364 EUR
APOSPC400180-1G APOSPC400180-250MG APOSPC400180-100MG
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Fórmula: C₆H₇BFNO₂
Peso Molecular: 154.935 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16611287
Número CAS: 1451391-34-6