Print…
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-methylamine hydrochloride
PC400178-1G PC400178-250MG
APOSPC400178-1GEA 393 EUR
APOSPC400178-1G APOSPC400178-250MG
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₇F₃N₂·ClH
Peso Molecular: 212.6 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117755
Número CAS: 1185022-87-0