Print…
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400177-1G PC400177-250MG
APOSPC400177-1GEA 239 EUR
APOSPC400177-1G APOSPC400177-250MG
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Fórmula: C₈H₆FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036455
Número CAS: 1233501-57-9