Print…
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400174-1G PC400174-250MG
APOSPC400174-1GEA 0 EUR
APOSPC400174-1G APOSPC400174-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅BrFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28656592
Número CAS: 1446002-35-2