Print…
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400173-1G PC400173-250MG
APOSPC400173-1GEA 510 EUR
APOSPC400173-1G APOSPC400173-250MG
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22380592
Número CAS: 1374651-78-1