Print…
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400172-1G PC400172-250MG
APOSPC400172-1GEA 120 EUR
APOSPC400172-1G APOSPC400172-250MG
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fórmula: C₇H₅F₃N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847748
Número CAS: 1239648-22-6