Print…
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400170-1G PC400170-250MG
APOSPC400170-1GEA 337 EUR
APOSPC400170-1G APOSPC400170-250MG
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₆ClFN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22689793
Número CAS: 1416714-11-8