Print…
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400167-1G PC400167-250MG
APOSPC400167-1GEA 0 EUR
APOSPC400167-1G APOSPC400167-250MG
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Fórmula: C₉H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20527917
Número CAS: 1239463-43-4