Print…
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400166-100MG PC400166-250MG
APOSPC400166-100MGEA 230 EUR
APOSPC400166-100MG APOSPC400166-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₇H₄F₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28760261
Número CAS: 1805653-40-0