Print…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400164-100MG PC400164-250MG
APOSPC400164-100MGEA 214 EUR
APOSPC400164-100MG APOSPC400164-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrF₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31621146
Número CAS: 2231674-75-0