Print…
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400163-100MG PC400163-250MG
APOSPC400163-100MGEA 197 EUR
APOSPC400163-100MG APOSPC400163-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Fórmula: C₇H₆BrF₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31621145
Número CAS: 2231673-99-5